Learn More
Ácido cítrico, sal trisódica al 98 %, anhidro, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360334 500g Frasco de plástico 500 GR
10362234 100 g Frasco de plástico 100 GR
10045303 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10360334
Marca: Thermo Scientific Acros 391975000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-04-2
Fórmula molecular C6H5Na3O7
Peso molecular (g/mol) 258.07
Número MDL MFCD00012462
Clave InChI HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
Nombre IUPAC trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt
Punto de fusión de 300,0 °C
Color Blanco
Temperatura de inflamación de 290 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 0.98
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino