Learn More
Ácido cítrico, tetrahidrato de sal de trilitio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10286730 500 g Frasco de plástico 500 g
10511841 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199855000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6080-58-6 | Molecular Formula: C6H5Li3O7·4H2O | Molecular Weight: 281.979 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-58-6
Número MDL MFCD00150030
Clave InChI HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lithium citrate tetrahydrate, unii-5z6e9k79yv, trilithium citrate tetrahydrate, lithium citrate usp, citric acid trilithium salt tetrahydrate, tri-lithium citrate tetrahydrate, lithium citrate tribasic tetrahydrate, lithonate tn, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-trilithium salt tetrahydrate
PubChem CID 2724118
ChEBI CHEBI:64754
Nombre IUPAC trilitio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; tetrahidrato
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trilithium salt tetrahydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 112.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H5Li3O7·4H2O
Fórmula lineal LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li·4H2O
Cantidad 500 g
Beilstein 03, I, 196
Índice Merck 15, 5586
Información de solubilidad Solubility in water: 745g/L water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 281.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.97
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino