Learn More
Ácido cítrico, sal triamónica, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10320624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10320624 50g Frasco de plástico 50 GR
10459693 250g Frasco de plástico 250 GR
10157093 1kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10320624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391410500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H20N3O7+3
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD00036406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
Nombre IUPAC azano;[3-carboxi-1,3-dihidroxi-4-[oxonio(oxoniumilideno)metil]butilideno]oxidanio
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, triammonium salt
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Grado Extra puro
Forma física Crystals