Learn More
Ácido cítrico, sal triamónica, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10157093 1kg Frasco de plástico 1 KG
10320624 50g Frasco de plástico 50 GR
10459693 250g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10157093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    333.00€ / 1 Kg
    Ahorro 23.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H20N3O7+3
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD00036406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
Nombre IUPAC azano;[3-carboxi-1,3-dihidroxi-4-[oxonio(oxoniumilideno)metil]butilideno]oxidanio
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, triammonium salt
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Grado Extra puro
Forma física Crystals