Learn More
Éster tert-butílico de ácido cítrico, TRC
Código de producto. 30357086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357086 250 mg 250 miligramos
30362052 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC521005250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114340-52-2
Fórmula molecular C10H16O7
Peso molecular (g/mol) 248.23
Sinónimo 3-tert-Butyl Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 2-(1,1-Dimethylethyl) Ester
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-3-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonil]pentanedioico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0896