Learn More
Solución de ácido cítrico, 50 % en peso, reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Código de producto. 15557824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15557824 19L Frasco de polietileno 19 litros
1 options
Código de producto. 15557824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 034107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1608.15€
    1157.99€ / 19 litros
    Ahorro 450.16€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Producido conforme a las directrices de GMP, pero cuyo producto no tiene compendios de USP/NF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Solution
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
Nombre IUPAC amoníaco
Peso molecular (g/mol) 17.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12
Porcentaje de pureza 50%
Grado Reactivo biotecnológico
Cantidad 19L
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,24kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid