Descripción
- El ácido cítrico puede favorecer la biosíntesis de colesterol/sterol, ubiquinona e isoprenoides en aplicaciones de cultivo celular.
- En los animales, el ácido cítrico mejora la utilización del calcio nutricional.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid anhydrous |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1,665g/cm3 |
| Cantidad | 1 kg |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1 |
| Grado | Cultivo celular |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.