Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606214 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10072960 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10411261 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215330025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    198.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18996-35-5
Fórmula molecular C6H7NaO7
Peso molecular (g/mol) 214.11
Número MDL MFCD00013067
Clave InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, monosodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 209.0°C to 215.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03, 563
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino