Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072960 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10411261 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10606214 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10072960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215331000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18996-35-5
Fórmula molecular C6H7NaO7
Peso molecular (g/mol) 214.11
Número MDL MFCD00013067
Clave InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, monosodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 209.0°C to 215.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 563
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino