Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13498678 250 g Frasco de plástico 250 GR
13448618 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13498678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447692500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18996-35-5
Fórmula molecular C6H7NaO7
Peso molecular (g/mol) 214.11
Clave InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, monosodium salt
Punto de fusión 209.0°C to 215.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Análisis
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, monosodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt