Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Citric acid, monosodium salt |
| Punto de fusión | 209.0°C to 215.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na |
| Cantidad | 1 kg |
| Información de solubilidad | Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Análisis |
Safety and Handling
- Citric acid, monosodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt