Learn More
Ácido cítrico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0376 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Cantidad | 50 g |