Learn More
Ácido cítrico monohidrato, TraceSELECT™, ≥99,9998% (base de metales), Solstice
Código de producto. 15687510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15687510 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 15687510 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 94068100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
TraceSELECT™, ≥ 99,9998% (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
  • Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid monohydrate
pH 1,8 (a 50,00 g/l 20 °C)
CAS 5949-29-1
Punto de fusión ∼De 135 °C a 152 C
Color Blanco
Densidad ∽1,54 g/cm3 a 20 °C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 173 °C (343,4 °F)
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Forma física Cristalino
Fórmula molecular C6H10O8
Fórmula lineal HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número MDL MFCD00149972
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formula Weight (peso de la fórmula) 210,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9998% (base de metales)
Grado TraceSELECT
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate