Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, técnico, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13238003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13238003 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
1 options
Código de producto. 13238003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    86.65€ / 5 Kg
    Ahorro 15.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Monohydrate
CAS 5949-29-1
Punto de fusión 135.0°C to 152.0°C
Temperatura de inflamación 174°C
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C6H8O7·H2O
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15,2325
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Información de solubilidad Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.15
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.