Learn More
Ácido cítrico monohidrato, Mikromol™
Descripción
Ácido cítrico monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Citric acid monohydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H8 O7 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2 |
| SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric Acid Monohydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.