Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Punto de fusión | De 135,0 °C a 152,0 °C |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | de 174 °C |
| Fórmula molecular | C6H10O8 |
| Fórmula lineal | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: 676 g/L (25°C). Other solubilities: 2.17 g/100 g ether - 0.007 g/100 g chloroform, 15.43 g/100 g amyl alcohol - 5.98 g/100 g amyl acetate, 5.28 g/100 g ethyl acetate - 197 g/100 g methanol, 62.8 g/100 g propanol |
| Clave InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Mostrar más |