Learn More
Ácido cítrico monohidrato, Solstice
Código de producto. 16685813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16685813 500 g 500 g
16655813 1 kg 1 Kg
16665813 2,5 kg 2.50 Kg
16695813 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16685813 Proveedor Fluka N.º de proveedor 33114H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.29€
    38.37€ / 500 g
    Ahorro 4.92€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea europea, sustancia tampón, 99,5-102 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Aspecto Cumplimiento
Porcentaje de pureza 99,5 a 102,0 %
Grado ACS
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate