Learn More
Ácido cítrico, monohidrato granulado/ACS, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Polystormor
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538674 500g Polystormor 500 g
1 options
Código de producto. 15538674 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 062712
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid, Monohydrate
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Grado ACS
Cantidad 500g
Envase Polystormor
Forma física Granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate