Learn More
Ácido cítrico monohidrato, para análisis ACS, 99 a 102%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 5949-29-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99 a 102% |
| Fórmula molecular | C6H10O8 |
| Sinónimo | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
| Clave InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |