Learn More
Ácido cítrico monohidrato, para análisis de productos alimenticios, bajo en plomo, Fisher Chemical
Código de producto. 10776091 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10776091 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10776091
Marca: Fisher Chemical C/6180/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 1,8
CAS 5949-29-1
Punto de fusión de 135 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C6H10O8
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 500g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.