Learn More
Ácido cítrico monohidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10796281 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796281 2,5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10345410 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10655102 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10665102 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10796281 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6200/62
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H8O7.H2O, número de CAS-5949-29-1, 5 kg, blanco, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, jarra de plástico, 1,8, sólida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,8
Punto de fusión de 135 °C
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 2,5 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.