Learn More
Ácido cítrico monohidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10655102 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655102 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10345410 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10796281 2,5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10665102 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10655102 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6200/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
C6H8O7.H2O, número de CAS-5949-29-1, 5 kg, blanco, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, jarra de plástico, 1,8, sólida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 1,8
Punto de fusión 135 °C
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 210,15g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid