Learn More
Ácido cítrico monohidrato, sustancia tampón, 99,5-102%, Solstice
Descripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | C6H10O8 |
| Clave InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.14 |