Especificaciones
| CAS | 5949-29-1 |
| Punto de fusión | De 135 °C a 152 C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99,0 a 102,0% |
| Fórmula molecular | C6H10O8 |
| Número MDL | MFCD00149972 |
| Clave InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.14 |
| Densidad | 1,552 g/cm³ (20 °C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric Acid Monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate