Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.542 g/mL |
| Cantidad | 1kg |
| Olor | Inodoro |
| Forma física | Polvo granular |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Índice Merck | 14,2326 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.14 (192.13 Anhydrous) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Citric acid monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate