Learn More
Ácido cítrico, para biología molecular, anhidro, sin ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10565871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565871 1kg 1 KG
1 options
Código de producto. 10565871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329860010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
CAS 77-92-9
Punto de fusión 153,0 °C
Color Blanco
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación 100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Sólido cristalino
Fórmula molecular C6H8O7
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Número MDL MFCD00011669
Beilstein 03, 556
Índice Merck 15, 2325
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 750 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid