Learn More
Ácido cítrico, granulado, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15547774 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15547774 2,5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15537774 500g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15547774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 011505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.06€
    532.49€ / 2.5 Kg
    Ahorro 156.57€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Grado Multicomponente/USP
Cantidad 2,5 kg
Envase Frasco de polietileno
Forma física Granular
Gravedad específica 1 l = 1,54kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate