Learn More
Ácido cítrico, granulado, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15537774 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15537774 500g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15547774 2,5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15537774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 011501
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Grado Multicomponente/USP
Cantidad 500g
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Forma física Granular
Gravedad específica 1 l = 1,54kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate