Learn More
Ácido cítrico, grado de Farmacopea Europea, 1 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12930614 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12930614 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12930614 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 277 1000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Cantidad 1000mL.
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric Acid - 1M Volumetric Solution (RP 277)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.