Learn More
Ácido cítrico, grado de electroforesis, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476319 500 g 500 g
15466319 100 g 100 g
15486319 2kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64322.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citric acid is a starting point in the Krebs cycle and is a key intermediate in metabolism. It has anticoagulant activity; as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot. It may be used to adjust pH and as a sequestering agent for the removal of trace metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico es un punto de partida en el ciclo de Krebs y es un intermediario clave en el metabolismo. Tiene actividad anticoagulante; como quelante del calcio, forma complejos que interrumpen la tendencia de la sangre a coagularse. Puede utilizarse para ajustar el pH y como agente de fijación para la eliminación de metales traza.
Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en alcohol y metanol. Insoluble en cloroformo y benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
pH 1.6
Punto de fusión 153°C to 154°C
Color Blanco
Beilstein 782061
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in alcohol and methanol. Insoluble in chloroform and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Electroforesis
Densidad 1.665
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Forma física Polvo
Sensibilidad Hygroscopic