Learn More
Ácido cítrico, grado de electroforesis, 1 kg, MP Biomedicals
Código de producto. 11441562 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441562 1kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11441562 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 1 Kg
    Ahorro 3.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Electrophoresis Grade
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Número MDL MFCD00011669
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Cantidad 1kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Anhydrous, electrophoresis grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid