Learn More
Ácido cítrico, sal disódica sesquihidratada, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443215 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10443215 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10580014 250g Frasco de plástico 250 GR
10257540 1kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10443215 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250240025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1545832
Fórmula molecular C12H18Na4O17
Peso molecular (g/mol) 526.22
Número MDL MFCD00150445
Clave InChI HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Sinónimo unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
Nombre IUPAC tetrasodio; 2-(carboximetil)-2-hidroxibutanodioato; trihidrato
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Nombre de nota Pure
Punto de fusión de 149,0 °C
Color Blanco
pH De 4,9 a 5,2 (sol. al 3 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 1·5H2O
Cantidad 2,5 kg
Índice Merck 14, 2326
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1
Porcentaje de pureza 0.99
Grado Pure
Forma física Polvo