Learn More
Ácido cítrico, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10103790 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10103790 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10103790 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1995.1000
Cumple con las especificaciones de reactivos para las pruebas de las farmacopeas Monografías europeas
Especificaciones
CAS 77-92-9
Punto de fusión De 149 °C a 151 °C
Punto de ebullición 310 °C (1013 hPa)
Aspecto Supera prueba
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 101.0%
Fórmula molecular C6H8O7
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
Densidad 1,665 g/cm³ (20 °C)
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico para sólidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid, Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid