Learn More
Ácido cítrico anhidro, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308098 100 g 100 g
11318098 500g 500 g
11328098 2kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036664.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión De 153 °C a 154 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5+%
Beilstein 782061
Información de solubilidad It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.665 g/mL
Cantidad 100 g
Forma física Cristalino
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid