Learn More
Ácido cítrico, al 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408583 5000g 5000 g
11498573 250g 250 g
11488573 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10395.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96€
    165.65€ / 5000 g
    Ahorro 36.31€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico es el agente de control de pH y ácidos orgánicos más ampliamente utilizado en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y aplicaciones técnicas. Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, especialmente en comprimidos efervescentes. Se utiliza como conservante natural.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, dimetilsufoxido y etilacetato.
Notas
Higroscópico. Incompatible con alcalinos, bases, nitratos metálicos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
pH 1,6
Punto de fusión De 153 °C a 154 °C
Densidad 1,665
Cantidad 5000g
Olor Inodoro
Beilstein 782061
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid