Learn More
Ácido cítrico, +99 %, técnico, anhidro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10599180 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10599180 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10599180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 1,7
CAS 77-92-9
Punto de fusión 153 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C6H8O7
Número MDL 11669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13g/mol
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.