Learn More
Ácido cítrico-2,4-13C2, TRC
Código de producto. 30137073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137073 100 mg 100 miligramos
30135530 50 mg 50 miligramos
30004018 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC521060100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121633-50-9
Fórmula molecular 13C2 C4 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 194.11
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propane-1,3-13C2-tricarboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi(1,3-^{13}C_{2})propano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid-2,4-13C2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0337