Learn More
Ácido cítrico-2,2,4,4-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric Acid-2,2,4,4-d4 |
| CAS | 147664-83-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H4 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Propane-1,1,3,3-d4-tricarboxylic acid, 2-hydroxy- (9CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propane-1,1,3,3-d4-tricarboxylic acid, Citric acid-d4, Citric-2,2,4,4-d4 acid, Citric-2,2,4,4-D4 acid, Citric acid-2,2,4,4-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C(O)(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,1,3,3-tetradeuterio-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.15 |
| Mostrar más |