Learn More
Ácido cítrico-13C6, TRC
Código de producto. 30361781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30361781 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30361781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5210041MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid-13C6
CAS 287389-42-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C6 H8 O7
Cantidad 1 mg
Sinónimo Citric Acid-13C6, 99 atom % 13C, 2-Hydroxy-1,2,3-Propane-1,2,3-13C3-tri(carboxylic-13C) Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 198.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0471
Porcentaje de pureza >95