Learn More
Éster dietílico del ácido cítrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 19958-02-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H16O7 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester, 3-Hydroxy-3,4-bis(ethoxycarbonyl)butanoic Acid, Asym-Diethyl Citrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O7/c1-3-16-8(13)6-10(15,5-7(11)12)9(14)17-4-2/h15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)CC(CC(=O)O)(C(=O)OCC)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-etoxi-3-etoxicarbonil-3-hidroxi-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.23 |
| Mostrar más |