Learn More
Citreoviridina (80%, contiene isocitreoviridina), TRC
Código de producto. 30133227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133227 2.5 mg 2.50 miligramo
30135285 5 mg 5 miligramos
30005253 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5205602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25425-12-1
Fórmula molecular C23H30O6
Peso molecular (g/mol) 402.48
Sinónimo Citreoviridin A, Citreoviridine, Citreoviridine A, 5-Hydroxy-3-methoxy-4,12-dimethyl-13-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaenoic Acid, δ-Lactone, [2S-[2α(1E,3E,5E,7E),3β,4α,5α]]-4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furanyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 2,5-Anhydro-1,6-dideoxy-2-C-[(1E,3E,5E,7E)-8-(4-methoxy-5-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-2-methyl-1,3,5,7-octatetraenyl]-4-C-methyl-D-Iditol, 6-((1E,3E,5E,7E)-8-((2S,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,4,5-trimethyltetrahydrofuran-2-yl)-7-methylocta-1,3,5,7-tetraen-1-yl)-4-methoxy-5-methyl-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 6-[(1E,3E,5E,7E)-8-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,4,5-trimetiloxolán-2-il]-7-metilocta-1,3,5,7-tetraenilo]-4-metoxi-5-metilpiran-2-one
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1C)\C=C\C=C\C=C\C(=C\[C@]2(C)O[C@H](C)[C@](C)(O)[C@H]2O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citreoviridin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-15(14-22(4)21(25)23(5,26)17(3)29-22)11-9-7-8-10-12-18-16(2)19(27-6)13-20(24)28-18/h7-14,17,21,25-26H,1-6H3/b8-7+,11-9+,12-10+,15-14+/t17-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042
Porcentaje de pureza >95%