Learn More
Ácido citracínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266120 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10266120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167011000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrazinic acid
Nombre de nota 98%
CAS 99-11-6
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H5NO4
Fórmula lineal (HO)2(C5H2N)COOH
Número MDL MFCD00006274
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 254
Índice Merck 15, 2324
Sinónimo citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide or carbonate solns.,slightly soluble in hot hcl
Clave InChI CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 155.11
PubChem CID 7425
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citrazinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.