Learn More
Solución de citrato-dextrosa (ACD), TRC
Código de producto. 30354416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354416 50 mL
30353927 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC52051550ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8013-89-6
Fórmula molecular C12H20O13
Peso molecular (g/mol) 372.28
Sinónimo Acid Citrate-dextrose, Anticoagulant Citrate-dextrose, ACD Solution, Glugicir
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES FC1=C(F)C(N)=C(F)C(N)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrate-dextrose Solution (ACD)
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.C6H12O6/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1,3-6,8-12H,2H2/t;3-,4+,5+,6+/m.0/s1