Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina tamponada con citrato (20X)
Código de producto. 15425849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1L
2L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425849 2L 2 litros
15415849 1L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425849 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J63666.K3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 4-3-6132
Concentración 20X
Forma física Líquido
Cantidad 2L
Sinónimo Tampón SSC, 20 X; tampón de citrato salino-sodio, 20 X.
Peso molecular (g/mol) 294,10