Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0
Código de producto. 15486099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486099 250mL 250 ml
15496099 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486099 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63950.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    75.65€ / 250 ml
    Ahorro 14.42€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Peso molecular (g/mol) 294,10
Especificaciones
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
pH 6,0
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Olor Inodoro