Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 4,5
Código de producto. 15472869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472869 250mL 250 ml
15482869 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472869 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60024.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    75.65€ / 250 ml
    Ahorro 14.42€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citric acid is used as a substrate for citrate lyase, a buffer component, an anticoagulant. For anticoagulation use it is typically used at a concentration of approximately 0.129 M.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico se utiliza como sustrato para citrato liasa, un componente del tampón, un anticoagulante. Para la anticoagulación suele usarse una concentración de aproximadamente 0,129 M.
Solubilidad
Completamente miscible con agua. Insoluble en etanol.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-6132
Peso molecular (g/mol) 294,10
Especificaciones
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
pH 4,5
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Olor Inodoro