Learn More
Ácido (+)-citramálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Citramalic Acid |
| CAS | 6236-09-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H8O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioic Acid, (+)-Methylmalic Acid, (S)-(+)-Citramalic Acid, (S)-Citramalic Acid, 2S-Methylmalic Acid |
| SMILES | C[C@](O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0372 |
| Porcentaje de pureza | >95 |