Learn More
Ácido (+)-citramálico, TRC
Código de producto. 30350853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30350853 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30350853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC52052510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Citramalic Acid
CAS 6236-09-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H8O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2S)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioic Acid, (+)-Methylmalic Acid, (S)-(+)-Citramalic Acid, (S)-Citramalic Acid, 2S-Methylmalic Acid
SMILES C[C@](O)(CC(=O)O)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 148.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0372
Porcentaje de pureza >95