Learn More
Citral, TRC
Código de producto. 17934275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934275 100 g 100 g
17973925 5 g 5 g
17973465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC520000100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-40-5
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-2,6-dienal
SMILES CC(=CCCC(=CC=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citral
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201
Porcentaje de pureza >95%