Learn More
Citral, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473227 100 g 100 g
11354549 50 g 50 g
11483227 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11473227 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16169.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5392-40-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00006997
Clave InChI WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Sinónimo citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Citral
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-10°C
Densidad 0.888
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 100 g
Beilstein 1721871
Índice Merck 14,2322
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Citral, cis + trans
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citral